Läs mer
Dimetyltereftalat-2,3,5,6-d4, 98 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15457987
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15457987 1 g 1g
15449145 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15457987 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51104.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 74079-01-9 | C10H10O4 | 198.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74079-01-9
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 198.21
MDL-nummer MFCD00182544
InChI-nyckel WOZVHXUHUFLZGK-LNFUJOGGSA-N
Synonym dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4, 1,4-benzenedicarboxylic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl p-phthalate-d4, dmt-d4, dimethyl terephthalate-d4, dimethyl p-benzenedicarboxylate-d4, dimethyl terephthalate-d4 ring-d4, methyl 4-carbomethoxy benzoate-d4, terephthalic acid-d4 dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate-d4
PubChem CID 12241382
IUPAC-namn dimetyl-2,3,5,6-tetradeuteriobensen-1,4-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl terephthalate-2,3,5,6-d4
Anteckningar om analysprocent 98 atom % D
Kvantitet 1 g
Formel vikt 198.21
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.