Läs mer
Dimethyl Terephthalate-2,3,5,6-d4, CDN
Produktkod. 30327780
Change view
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30327780 0.5 g 0.5g
30317302 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30327780 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND02070.5G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,4-Benzenedicarboxylic Acid-d4 Dimethyl Ester
CAS 74097-01-9
Molekylformel C10 D4 H6 O4
Kvantitet 0.5 g
Synonym Terephthalic Acid-d4 Dimethyl Ester, DMT-d4, Dimethyl 1,4-Benzenedicarboxylate-d4, Dimethyl p-Benzenedicarboxylate-d4, Dimethyl p-Phthalate-d4, 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI), 1,4-Benzene-2,3,5,6-d4-dicarboxylic acid, dimethyl ester (9 CI)
InChI formel InChI=1 S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6 H,1-2H3/i3D,4 D,5 D,6 D
LEDER [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)OC)c([2 H])c([2 H])c1C(=O)OC
IUPAC-namn dimethyl 2,3,5,6-tetradeuteriobenzene-1,4-dicarboxylate
Molekylvikt (g/mol) 198.21
Formel vikt 198.083 g/mol
Procent renhet 98 atom % D, min 98% Chemical Purity