Läs mer
Dimetyltereftalat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11480733
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
500 g
Unit Size:
500g
Product Code. Kvantitet Unit Size
11480733 500 g 500g
1 options
Product Code. 11480733 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13220.36
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 120-61-6 | Molekylformel: C10H10O4 | Molekylvikt: 194,19 g/mol
Dimetyltereftalat används i polyesterfilm (ljud-/videoband, röntgenfilm, fotofilm), polyesterfiber, PET-flaska, polyesterlim och ingenjörsplaster. DMT är flyktigt och är ett mellanprodukt i vissa system för återvinning av PET.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Dimetyltereftalat används i polyesterfilm (ljud-/videoband, röntgenfilm, fotofilm), polyesterfiber, PET-flaska, polyesterlim och ingenjörsplaster. DMT är flyktigt och är ett mellanprodukt i vissa system för återvinning av PET.
Löslighet
Den är lätt löslig i vatten men löslig i het alkohol och eter.
Anteckningar
Förvara på sval plats. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Stabil under normala förhållanden. Håll dig borta från starka oxidationsmedel, starka syror, starka baser, nitrater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120-61-6
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00008440
InChI-nyckel WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 8441
IUPAC-namn 1,4-dimetylbensen-1,4-dikarboxylat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifications
Kemiskt namn eller material Dimethyl terephthalate
Smältpunkt 140 °C till 143 °C
Densitet 1.29
Kokpunkt 288 °C
Flampunkt 146 °C (294 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1107185
Merck Index 14,9162
Löslighetsinformation Den är lätt löslig i vatten men löslig i het alkohol och eter.
Formel vikt 194.19
Procent renhet 99%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.