Läs mer
Dimetyltereftalat, 99 %
Produktkod. 10225760 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10225760 500 g Plastflaska 500g
10255710 25 g Plastflaska 25g
10012420 1 kg Plastflaska 1kg
10722611 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10225760 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 180585000
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 120-61-6 | C10H10O4 | 194,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 120-61-6
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00008440
InChI-nyckel WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl terephthalate, dimethyl p-phthalate, 1,4-benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, dimethyl p-benzenedicarboxylate, di-me terephthalate, dimethyl 4-phthalate, terephthalic acid, dimethyl ester, dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, terephthalic acid dimethyl ester, methyl p-methoxycarbonyl benzoate
PubChem CID 8441
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl terephthalate
Namnnotering 99%
Aciditet 0,03 mg KOH/g max.
Smältpunkt 140 °C till 143 °C
Färg Vitt
Kokpunkt 288 °C
Flampunkt 154 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 500 g
Beilstein 09, 843
Merck Index 15, 9305
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,036 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lösliga i eter och varm alkohol
Sublimeringspunkt 285,0 °C
IUPAC-namn dimetylbensen-1,4-dikarboxylat
Formel vikt 194.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Flingor eller pellets
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.