Läs mer
Dimetyltereftalat, LoGiCal
Produktkod. 30460331
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30460331 10 mg
1 options
Produktkod. 30460331 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR2520.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
LoGiCal levererar certifierade referensmaterial som du kan lita på som prydliga, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med noggrann dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
Dimetyltereftalat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terephthalic acid-bis-methyl ester
CAS 120-61-6
Analyt- eller komponentnamn Terephthalic acid-bis-methyl ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H10 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6 CI,7 CI,8 CI)
InChI formel InChI=1 S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6 H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
IUPAC-namn dimetylbensen-1,4-dikarboxylat
Industry Type Kriminalteknik
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 194,0579 g/mol