Läs mer
Dimetyltereftalat, Mikromol™
Produktkod. 17988814
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17988814 250 mg
1 options
Produktkod. 17988814 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM2520.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Dimetyltereftalat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Terephthalic acid-bis-methyl ester
CAS 120-61-6
Analyt- eller komponentnamn Terephthalic acid-bis-methyl ester
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H10 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 1,4-Benzenedicarboxylic acid dimethyl ester, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-benzenedicarboxylate, Dimethyl p-phthalate, Dimethyl terephthalate, Methyl 4-(carbomethoxy)benzoate, Methyl p-(methoxycarbonyl)benzoate, NSC 3503, 1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester (9CI), Terephthalic acid, dimethyl ester (6CI,7CI,8CI)
InChI formel InChI=1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
LEDER COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)OC
IUPAC-namn dimetylbensen-1,4-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 194.18
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 194,0579 g/mol