Läs mer
Dimethyl tetrachloroterephthalate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11342716
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342716 5 g 5g
11352716 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342716 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08800.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1861-32-1
Molekylformel C10H6Cl4O4
Molekylvikt (g/mol) 331.95
MDL-nummer MFCD00014902
InChI-nyckel NPOJQCVWMSKXDN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorthal-dimethyl, dacthal, dimethyl tetrachloroterephthalate, dacthalor, fatal, chlorthal-methyl, tetral, tetrachloroterephthalic acid dimethyl ester, dimethyl 2,3,5,6-tetrachloroterephthalate, dac 4
PubChem CID 2943
ChEBI CHEBI:34664
IUPAC-namn dimethyl 2,3,5,6-tetrachlorobenzene-1,4-dicarboxylate
LEDER COC(=O)C1=C(Cl)C(Cl)=C(C(=O)OC)C(Cl)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl tetrachloroterephthalate
Smältpunkt 156°C to 159°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1888840
Merck Index 14,2839
Formel vikt 331.97
Procent renhet 97%