Läs mer
Dimethyl Tetradecanedioate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Tetradecanedioate |
| CAS | 5024-21-5 |
| Molekylformel | C16 H30 O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O4/c1-19-15(17)13-11-9-7-5-3-4-6-8-10-12-14-16(18)20-2/h3-14H2,1-2H3 |
| LEDER | COC(=O)CCCCCCCCCCCCC(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimethyl tetradecanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.407 |
| Formel vikt | 286.214 |