Läs mer
Dimetyltrans-1,2-cyklopropandikarboxylat, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10328860 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10328860 5 g Glasflaska 5g
1 options
Produktkod. 10328860 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 255350050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 826-35-7 | C7H10O4 | 158.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl trans-1, 2-cyclopropanedicarboxylate
Namnnotering 99+%
CAS 826-35-7
Färg Färglös
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 101 °C (18,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7H10O4
Brytningsindex 1,4425 till 1,4445
MDL-nummer MFCD00062806
Kvantitet 5 g
Synonym dimethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 1r,2r-rel-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethyl ester, e, dimethyltrans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, dimethyl-trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate, 1,2-dimethyl 1r,2r-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, dimethyl +/--trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylate, trans-cyclopropane-1,2-dicarboxylic acid dimethylester, 1r,2r ;-rel-dimethyl cyclopropane-1,2-dicarboxylate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alla organiska lösningsmedel
InChI-nyckel JBVOSZYUSFDYIN-RFZPGFLSSA-N
LEDER COC(=O)C1CC1C(=O)OC
IUPAC-namn dimetyl-(lR,2R)-cyklopropan-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 158.16
PubChem CID 6429599
Formel vikt 158.16
Procent renhet 99+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl trans-1,2-cyclopropanedicarboxylate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.