Läs mer
Dimetyltrans-1,2-cyklopropandikarboxylat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate |
| CAS | 826-35-7 |
| Molekylformel | C7H10O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5(4)7(9)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1 |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimetyl (1R,2R)-cyklopropan-1,2-dikarboxylat |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.15 |
| Formel vikt | 158.0579 |