Läs mer
Dimetyltrans-1,2-cyklopropandikarboxylat, TRC
Produktkod. 30371432
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30371432 5 g
1 options
Produktkod. 30371432 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4788485G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl trans-1,2-Cyclopropanedicarboxylate
CAS 826-35-7
Molekylformel C7H10O4
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C7H10O4/c1-10-6(8)4-3-5(4)7(9)11-2/h4-5H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
LEDER COC(=O)[C@@H]1C[C@H]1C(=O)OC
IUPAC-namn dimetyl (1R,2R)-cyklopropan-1,2-dikarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 158.15
Formel vikt 158.0579