Läs mer
Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl trans-1,4-cyclohexanedicarboxylate |
| CAS | 3399-22-2 |
| Molekylformel | C10H16O4 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/t7-,8- |
| LEDER | COC(=O)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)OC |
| IUPAC-namn | dimethyl cyclohexane-1,4-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 200.24 |
| Formel vikt | 200.1049 |