Läs mer
Dimetyltrans-stilben-4,4'-dikarboxylat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398525
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398525 250 mg 250mg
11388525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398525 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11969.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 34541-73-6 | C18H16O4 | 296.322 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34541-73-6
Molekylformel C18H16O4
Molekylvikt (g/mol) 296.322
MDL-nummer MFCD00039527
InChI-nyckel JOODVYOWCWQPMV-ONEGZZNKSA-N
Synonym e-dimethyl 4,4'-ethene-1,2-diyl dibenzoate, dimethyl 4,4'-stilbenedicarboxylate, dimethyl trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate, dimethyl stilbene-4,4'-dicarboxylate, benzoic acid, 4,4'-1e-1,2-ethenediylbis-, dimethyl ester, 4,4'-bis carbomethoxy stilbene, methyl 4-1e-2-4-methoxycarbonyl phenyl vinyl benzoate, methyl 4-e-2-4-methoxycarbonyl phenyl ethenyl benzoate, dimethyl 4,4/'-stilbenedicarboxylate
PubChem CID 5378468
IUPAC-namn metyl 4-[(E)-2-(4-metoxikarbonylfenyl)etenyl]bensoat
LEDER COC(=O)C1=CC=C(C=C1)C=CC2=CC=C(C=C2)C(=O)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl trans-stilbene-4,4'-dicarboxylate
Smältpunkt 234°C to 236°C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 2471189
Formel vikt 296.33
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.