Läs mer
Dimethyl Trimethylsilyl Propargylphosphonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl Trimethylsilyl Propargylphosphonate |
| CAS | 228120-29-4 |
| Molekylformel | C8H17O3PSi |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | P-2-Propyn-1-yl-phosphonic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl Propargylphosphonate. |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17O3PSi/c1-10-12(9,11-2)7-6-8-13(3,4)5/h7H2,1-5H3 |
| LEDER | COP(=O)(CC#C[Si](C)(C)C)OC |
| IUPAC-namn | 3-dimethoxyphosphorylprop-1-ynyl(trimethyl)silane |
| Molekylvikt (g/mol) | 220.28 |
| Formel vikt | 220.0685 |