Läs mer
Dimetyltrisulfid, 98 %
Beskrivning
Dimetyltrisulfid rapporteras som en viktig aromkomponent i kokta Brassicaceous-grönsaker. Fällbeten som innehåller dimetyltrisulfid har använts för att fånga Calliphora loewi och andra spyflugor. Dimetyltrisulfid tillsammans med dimetylsulfid och dimetyldisulfid har bekräftats som flyktiga föreningar som avges av den flugattraherande växt som kallas död hästarum (Helicodiceros muscivorus). Dessa flugor attraheras av lukten av stinkande kött och hjälper till att pollinera denna växt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dimetyltrisulfid rapporteras som en viktig aromkomponent i kokta Brassicaceous-grönsaker. Fällbeten som innehåller dimetyltrisulfid har använts för att fånga Calliphora loewi och andra spyflugor. Dimetyltrisulfid tillsammans med dimetylsulfid och dimetyldisulfid har bekräftats som flyktiga föreningar som avges av den flugattraherande växt som kallas död hästarum (Helicodiceros muscivorus). Dessa flugor attraheras av lukten av stinkande kött och hjälper till att pollinera denna växt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C. Förvara i en lufttät och ljusbeständig behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl trisulfide |
| Densitet | 1.203 |
| Kokpunkt | 165 °C till 175 °C |
| Flampunkt | 52 °C (126 °F) |
| Odör | Stank |
| Linjär formel | CH3SSSCH3 |
| Brytningsindex | 1.6 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN1993 |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.