Läs mer
Dimetyltrisulfid, 98 %
Produktkod. 15455687
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455687 25 g 25g
15445687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32913.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-08-2026
CAS: 3658-80-8 | C2H6S3 | 126,25 g/mol
Dimetyltrisulfid rapporteras som en viktig aromkomponent i kokta Brassicaceous-grönsaker. Fällbeten som innehåller dimetyltrisulfid har använts för att fånga Calliphora loewi och andra spyflugor. Dimetyltrisulfid tillsammans med dimetylsulfid och dimetyldisulfid har bekräftats som flyktiga föreningar som avges av den flugattraherande växt som kallas död hästarum (Helicodiceros muscivorus). Dessa flugor attraheras av lukten av stinkande kött och hjälper till att pollinera denna växt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dimetyltrisulfid rapporteras som en viktig aromkomponent i kokta Brassicaceous-grönsaker. Fällbeten som innehåller dimetyltrisulfid har använts för att fånga Calliphora loewi och andra spyflugor. Dimetyltrisulfid tillsammans med dimetylsulfid och dimetyldisulfid har bekräftats som flyktiga föreningar som avges av den flugattraherande växt som kallas död hästarum (Helicodiceros muscivorus). Dessa flugor attraheras av lukten av stinkande kött och hjälper till att pollinera denna växt.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara vid 4 °C. Förvara i en lufttät och ljusbeständig behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3658-80-8
Molekylformel C2H6S3
Molekylvikt (g/mol) 126.25
MDL-nummer MFCD00039808
InChI-nyckel YWHLKYXPLRWGSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyl trisulfide, trisulfide, dimethyl, methyl trisulfide, 2,3,4-trithiapentane, dimethyl trisulphide, dimethyltrisulfide, methyltrisulfanyl methane, dimethyltrisulfane, unii-3e691t3nl1, dmts
PubChem CID 19310
ChEBI CHEBI:4614
IUPAC-namn (metyltrisulfanyl)metan
LEDER CSSSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl trisulfide
Densitet 1.203
Kokpunkt 165°C to 175°C
Flampunkt 52°C (126°F)
Odör Stench
Linjär formel CH3SSSCH3
Brytningsindex 1.6
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 126.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl trisulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Dimethyl trisulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.