Läs mer
Dimetyltrisulfid, TRC
Produktkod. 30351306
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30351306 5 g
1 options
Produktkod. 30351306 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2653605G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl trisulfide
CAS 3658-80-8
Molekylformel C2 H6 S3
Kvantitet 5 g
Synonym Methyl trisulfide (6CI,7CI,8CI), Dimethyl trisulfide, 2,3,4-Trithiapentane, NSC 97324
InChI formel InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3
LEDER CSSSC
IUPAC-namn (metyltrisulfanyl) metan
Molekylvikt (g/mol) 126.26
Formel vikt 125.9632