Läs mer
Dimetyltrisulfid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyl trisulfide |
| CAS | 3658-80-8 |
| Molekylformel | C2 H6 S3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Methyl trisulfide (6CI,7CI,8CI), Dimethyl trisulfide, 2,3,4-Trithiapentane, NSC 97324 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H6S3/c1-3-5-4-2/h1-2H3 |
| LEDER | CSSSC |
| IUPAC-namn | (metyltrisulfanyl) metan |
| Molekylvikt (g/mol) | 126.26 |
| Formel vikt | 125.9632 |