Läs mer
Dimetylgul indikator, Solstice
Produktkod. 15633910
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15633910 25 g Glasflaska 25g
15623910 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15633910 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 3312925G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1130.00 SEK
    963.44 SEK / 25g
    Save 166.56 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Indikator
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60-11-7
Molekylformel C14H15N3
Molekylvikt (g/mol) 225.30
MDL-nummer MFCD00008308
InChI-nyckel JCYPECIVGRXBMO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6053
ChEBI CHEBI:17903
IUPAC-namn N,N-dimetyl-4-fenyldiazenylanilin
LEDER CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyl Yellow
Smältpunkt 111 °C
Odör Luktfritt
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C6H5N=NC6H4N(CH3)2
UN-nummer UN2811
Beilstein 746016
Färg Gult
Löslighetsinformation Olöslig i vatten
pH 5 till 7 (vid 10,00 g/L 20 °C)
Kvantitet 25 g
Formel vikt 225,29 g/mol
Kvalitet Indicator
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethyl yellow
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Dimethylaminoazobenzene