Läs mer
Dimetylamin, 2M i metanol, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11352289
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11352289 100 mL 100ml
11342289 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352289 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27261.AE
 Begränsad artikel
I lager
Dimetylamin är en föregångare till flera industriellt betydelsefulla föreningar. Det reagerar med koldisulfid för att ge dimetylditiokarbamat, en föregångare till en familj av kemikalier som ofta används vid vulkanisering av gummi. Det är råmaterial för tillverkning av många jordbrukskemikalier och läkemedel, såsom dimefox respektive difenhydramin. Det ytaktiva ämnet lauryldimetylaminoxid finns i tvål och rengöringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dimetylamin är en föregångare till flera industriellt betydelsefulla föreningar. Det reagerar med koldisulfid för att ge dimetylditiokarbamat, en föregångare till en familj av kemikalier som ofta används vid vulkanisering av gummi. Det är råmaterial för tillverkning av många jordbrukskemikalier och läkemedel, såsom dimefox respektive difenhydramin. Det ytaktiva ämnet lauryldimetylaminoxid finns i tvål och rengöringsmedel.
Löslighet Fullständigt blandbar
i vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Temperaturkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror, vatten, fukt, kvicksilver, klor, koppar och kopparföreningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-40-3
Molekylformel C2H7N
Molekylvikt (g/mol) 45.085
MDL-nummer MFCD00008288
InChI-nyckel ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC-namn N-metylmetanamin
LEDER CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylamine
Densitet 0.775
Flampunkt 5 °C (41 °F)
Linjär formel (CH3)2NH
Brytningsindex 1.335
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN3286
Beilstein 605257
Känslighet Hygroskopisk
Merck Index 14,3228
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten.
Formel vikt 45.08
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 2M in methanol
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.