Läs mer
Dimetylamin (40 % aq.), TRC
Produktkod. 30383170
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30383170 250 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30383170 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD460644250G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylamine
CAS 124-40-3
Molekylformel C2H7N
Kvantitet 250 g
Synonym Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650
InChI formel InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
LEDER CNC
Molekylvikt (g/mol) 45.08