Läs mer
Dimetylamin, 40% vikt/vikt aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369358
Change view
Kvantitet:
10 Ea.
50 Ea.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369358 10 Ea. Paket med 10
11379358 50 Ea. Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11369358 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043261.KV
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Dimetylamin används som en prekursor till flera industriellt betydelsefulla föreningar. Det reagerar med koldisulfid för att ge dimetylditiokarbamat, en föregångare till en familj av kemikalier som ofta används vid vulkanisering av gummi.
Dimetylamin används som en prekursor till flera industriellt betydelsefulla föreningar. Det reagerar med koldisulfid för att ge dimetylditiokarbamat, en föregångare till en familj av kemikalier som ofta används vid vulkanisering av gummi. Det är råmaterial för tillverkning av många jordbrukskemikalier och läkemedel, såsom dimefox respektive difenhydramin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-40-3
Molekylformel C2H7N
Molekylvikt (g/mol) 45.085
MDL-nummer MFCD00008288
InChI-nyckel ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC-namn N-metylmetanamin
LEDER CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylamine
Densitet 0.89
Flampunkt 15°C (60°F)
Förpackning Ampull
Brytningsindex 1.37
Kvantitet 10 Ea.
UN-nummer UN1160
Beilstein 605257
Löslighetsinformation Fully miscible in water.
Formel vikt 45.08
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.