Läs mer
Dimetylamin, 40% vikt/vikt aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11367468
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
3 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
3kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11367468 1 kg 1kg
11357468 250 g 250g
11347468 3 kg 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11367468 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031458.A1
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Dimetylamin 40% vattenlösning används som en prekursor vid framställning av nitrosodimetylamin. Det används också i färgtillsatser, smörjmedel, smörjmedelstillsatser och beläggningstillsatser. Det spelar en stor roll i jonbytesmedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-40-3
Molekylformel C2H7N
Molekylvikt (g/mol) 45.085
MDL-nummer MFCD00008288
InChI-nyckel ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
IUPAC-namn N-metylmetanamin
LEDER CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylamine
Densitet 0.890 g/mL
Flampunkt 15 °C (60 °F)
Odör Fiskliknande
Brytningsindex 1.37
Kvantitet 1 kg
UN-nummer UN1160
Beilstein 605257
Merck Index 14,3228
Löslighetsinformation Blandbar med vatten och de flesta organiska lösningsmedel.
Formel vikt 45.08
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w aq. soln.
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.