Läs mer
Dimetylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30376813
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30376813 10 g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30376813 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44673010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methylmethanamine Hydrochloride
CAS 506-59-2
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C2 H7 N . Cl H
Kvantitet 10 g
Synonym N-Methylmethanamine Hydrochloride, Dacarbazine Imp. D (EP) as Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. F (EP) as Hydrochloride, Imatinib Mesilate Imp. I (Pharmeuropa), Dimethylamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
LEDER Cl.CNC
IUPAC-namn N-metylmetanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 81.54
Formel vikt 81.0345