Läs mer
Dimethylamine, Pure, 40% (w/v) Solution, Fisher Chemical
Produktkod. 12377143 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Amber glass bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12377143 500 mL Amber glass bottle 500ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 12377143 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer D/3450/08
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Specifikationer
CAS 124-40-3
Smältpunkt -37°C
Färg Colorless
Kokpunkt 54°C
Förpackning Amber glass bottle
Molekylformel C2H7N
MDL-nummer 8288
Kvantitet 500 mL
Synonym dimethylamine, n,n-dimethylamine, methanamine, n-methyl, dimethylamin, dimethyl amine, dimethyl-amine, dimethylamine anhydrous, rcra waste number u092, dimethylamine solution
InChI-nyckel ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNC
IUPAC-namn N-methylmethanamine
Molekylvikt (g/mol) 45.085
PubChem CID 674
ChEBI CHEBI:17170
Ångtryck 287mbar 25
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylamine 40% w/v solution in water
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.