Läs mer
Dimethylamine, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15896690
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15896690 2.5 L 2.5 L
15886690 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15896690 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8220332500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
40% Aqueous solution for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-40-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylamine
Smältpunkt -38°C
Densitet 0.89 g/cm3 at 20°C
Molekylformel (CH3)2NH
MDL-nummer MFCD00008288
Kvantitet 2.5 L
Synonym Dimethylamine solution, Dimethylamine solution
Molekylvikt (g/mol) 45.08
Kvalitet Reagent