Learn More
Dimethylamine, Sigma-Aldrich™
Código de producto. 15896690
Cambiar vista
Click to view available options
Quantity:
1 L
2.5 L
Tamaño de la unidad:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantity Tamaño de la unidad
15896690 2.5 L 2.5 L
15886690 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15896690 Proveedor Sigma Aldrich N.º de proveedor 8220332500
 Restricted Item
Beräknad leverans: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
40% Aqueous solution for synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 124-40-3
Especificaciones
Melting Point -38°C
Density 0.89 g/cm3 at 20°C
Molecular Formula (CH3)2NH
MDL Number MFCD00008288
Quantity 2.5 L
Synonym Dimethylamine solution, Dimethylamine solution
Molecular Weight (g/mol) 45.08
Grade Reagent
Chemical Name or Material Dimethylamine
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.