Läs mer
Dimetylaminlösning purum 33 % i absolut etanol (~5,6 m), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethylamine |
| CAS | 124-40-3 |
| Molekylformel | C2H7N |
| Kvantitet | 100 mL |
| Synonym | Dimethylamine, N-Methylmethanamine, N,N-Dimethylamine, NSC 8650 |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3 |
| LEDER | CNC |
| Molekylvikt (g/mol) | 45.08 |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | 33 % |