Läs mer
(Dimethylamino)ethyl Methanethiosulfonate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Dimethylamino)ethyl Methanethiosulfonate Hydrochloride |
| CAS | 355803-75-7 |
| Molekylformel | C5 H13 N O2 S2 . Cl H |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H13NO2S2.ClH/c1-6(2)4-5-9-10(3,7)8;/h4-5H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-2-methylsulfonylsulfanylethanamine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.75 |
| Formel vikt | 219.0154 |