Läs mer
Dimethylaminoacetaldehyde dimethylacetal, 97%
Produktkod. 10688214 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10688214 1 g Glasflaska 1g
10239083 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10688214 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390910010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 38711-20-5 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38711-20-5
Molekylformel C6H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 133.19
MDL-nummer MFCD00010205
InChI-nyckel HUYAEQCJNXODLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanamine, 2,2-dimethoxy-n,n-dimethyl, dimethylamino acetaldehyde dimethyl acetal, dimethylaminoacetaldehyde dimethyl acetal, dimethylaminoacetaldehyde dimethylacetal, n-2,2-dimethoxyethyl dimethylamine, 2-dimethylamino acetaldehyde dimethylacetal, 2,2-dimethoxyethyl dimethylamine, 2,2-dimethoxyethyl dimethyl amine, 2,2-dimethoxy-n,n-dimethylethanamin, acmc-209j1l
PubChem CID 123476
IUPAC-namn 2,2-dimetoxi-N,N-dimetyletanamin
LEDER COC(CN(C)C)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylaminoacetaldehyde dimethylacetal
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9000g/mL, 0.9
Kokpunkt 64°C to 66°C (12.0 mmHg)
Flampunkt 32°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2NCH2CH(OCH3)2
Brytningsindex 1.4100 to 1.412
Kvantitet 1 g
Formel vikt 133.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylaminoacetaldehyde dimethylacetal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.