Läs mer
Dimetylaminoacetylkloridhydroklorid, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15490847
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15490847 5 g 5g
1 options
Produktkod. 15490847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18475.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60853-81-8 | C4H9Cl2NO | 158.02 g/mol
Dimetylaminoacetylkloridhydroklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Dimetylaminoacetylkloridhydroklorid används som
en farmaceutisk mellanprodukt.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Den är känslig för fukt. Lagra un
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride
CAS 60853-81-8
Molekylformel C4H9Cl2NO
MDL-nummer MFCD02094025
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 3980151
Känslighet Känslig för fukt
Synonym 2-dimethylamino acetyl chloride hydrochloride, dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride, n,n-dimethylglycinyl chloride hydrochloride, acmc-1b50m, dimethylaminoacetyl chloride-hcl, dimethylamino-acetyl chloride hcl, dimethylaminoacetylchloride hydrochloride, n,n-dimethylglycyl chloride hydrochloride, dimethylamino-acetyl chloride hydrochloride, 2-dimethylaminoacetyl chloride hydrochloride
InChI-nyckel MVAXDKDOPWPFML-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.CN(C)CC(Cl)=O
IUPAC-namn 2-(dimetylamino)acetylklorid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 158.02
PubChem CID 13994991
Formel vikt 158.03
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.