Läs mer
Dimetylaminobensaldehyd R6 EU Pharmacopoeia, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12900404 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackning:
Ampull
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12900404 1 mL Ampull 100ml
1 options
Produktkod. 12900404 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer RP 062 100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Farmakopéreagenser är avsedda att användas i farmakopétester och monografier, producerade under en GMP kompatibla ISO 9001 kvalitetsledningssystem enligt relevant farmakopéspecifikation, med användning av farmakopéns reagenskvalitetskomponenter och vatten som uppfyller relevanta farmakopémonografikrav för renat vatten. Vissa farmakopéstandarder är också ackrediterade enligt ISO 17025 och ISO Guide 43.
Specifikationer
CAS 14214-32-5
Förpackning Ampull
Molekylformel C16H18N2O3
Kvantitet 1 mL
Synonym difenoxuron, difenoxurone, lironion, pinoran, caswell no. 551c, difenoxuron bsi:iso, epa pesticide chemical code 551400, n-4-4-methoxyphenoxy phenyl-n,n-dimethylurea, 1,1-dimethyl-3-4-4-methoxyphenoxy phenyl urea, 3-4-4-methoxyphenoxy phenyl-1,1-dimethylurea
InChI-nyckel AMVYOVYGIJXTQB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)C(=O)NC1=CC=C(C=C1)OC2=CC=C(C=C2)OC
IUPAC-namn 3-[4-(4-metoxifenoxi)fenyl]-1,1-dimetylkarbamid
Molekylvikt (g/mol) 286.331
PubChem CID 26576
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylaminobenzaldehyde solution R6. European Pharmacopoeia Ref: 1029803 (RP 062)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .