Läs mer
Dimethylammonium Chloride, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 160°C |
| Molekylformel | (CH3)2NH · HCl |
| MDL-nummer | MFCD00012477 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Dimethylammonium chloride, Dimethylammonium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 81.54 |
| Kvalitet | Research |