Läs mer
Dimethylammonium-dimethylcarbamate, ratio carbon dioxide/dimethylamine <2:1
Produktkod. 10730571 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10730571 100 g Glasflaska 100g
10571544 25 g Glasflaska 25g
10582261 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10730571 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 292901000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4137-10-4 | C5H14N2O2 | 134.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Fasöverföringskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4137-10-4
Molekylformel C5H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 134.18
MDL-nummer MFCD00029888
InChI-nyckel JIYXHCMRGZVYMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym DIMCARB
IUPAC-namn dimetylamin; dimetylkarbaminsyra
LEDER CNC.CN(C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylammonium-dimethylcarbamate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 60°C to 61°C
Flampunkt 13°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ((CH3)2NH2)·(CH3)2NCO2)
Brytningsindex 1.4520 to 1.456
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: forming carbon dioxide,dimethylamine
Viskositet 84.3 mPa.s (20°C)
Formel vikt 134.18
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylammonium-dimethylcarbamate, ratio carbon dioxide/dimethylamine <2.0/1
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.