missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimethylammonium Dimethylcarbamate, TRC

Produktkod. 30372828
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30372828 2.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30372828 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4954332.5ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimethylammonium Dimethylcarbamate
CAS 4137-10-4
Molekylformel C3H7NO2 . x C2H7N
Kvantitet 2.5 mL
Synonym Dimethylcarbamic Acid, compd. with Dimethylamine, Dimethylcarbamic Acid, , compd. with Dimethylamine, N-Methylmethanamine Dimethylcarbamate, Dimcarb, Dimethylamine, ,N-dimethylcarbamate, Dimethylamine, compd. with Dimethylcarbamic Acid
InChI formel InChI=1S/C3H7NO2.C2H7N/c1-4(2)3(5)6;1-3-2/h1-2H3,(H,5,6);3H,1-2H3
LEDER CNC.CN(C)C(=O)O
IUPAC-namn dimethylcarbamic acid;N-methylmethanamine
Molekylvikt (g/mol) 134.18
Formel vikt 134.1055
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.