Läs mer
Dimetylaniliniumtetrakis (pentafluorfenyl)borat, 98 %
Produktkod. 10611325 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10611325 1 g Glasflaska 1g
10138752 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10611325 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 382400010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 118612-00-3 | C32H12BF20N | 801,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 118612-00-3
Molekylformel C32H12BF20N
Molekylvikt (g/mol) 801.23
MDL-nummer MFCD01074420
InChI-nyckel BRHZQNMGSKUUMN-UHFFFAOYSA-O
Synonym dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate, unii-h8r86l92nd, n,n-dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate, n,n-dimethylbenzenaminium tetrakis perfluorophenyl borate, n,n-dimethylanilinium tetra pentafluorophenyl borate, benzene, pentafluoro-, boron complex, n,n-dimethylanilinium tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, benzenamine, n,n-dimethyl-, tetrakis pentafluorophenyl borate 1-, dimethyl phenyl ammonium tetrakis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl borate, borate 1-, tetrakis pentafluorophenyl-, hydrogen, compd. with n,n-dimethylbenzenamine 1:1:1
PubChem CID 10996402
IUPAC-namn dimetyl(fenyl)azanium;tetrakis(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)boranuid
LEDER [B-](C1=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)F)(C2=C(C(=C(C(=C2F)F)F)F)F)(C3=C(C(=C(C(=C3F)F)F)F)F)C4=C(C(=C(C(=C4F)F)F)F)F.C[NH+](C)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylanilinium tetrakis (pentafluorophenyl)borate
Färg Blå-Vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 801.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Dimethylanilinium tetrakis (pentafluorophenyl)borate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.