missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
5145.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 |
|---|---|
| Utspädning | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000 |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18272997
|
Novus Biologicals
NBP1-85273 |
0.1 mL |
5145.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 Polyclonal specifically detects Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| Dimethylarginine Dimethylaminohydrolase 1/DDAH1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat | |
| DDAH-1, DDAHdimethylargininase-1, DDAHI, Dimethylargininase-1, dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1FLJ25539, EC 3.5.3.18, FLJ21264, N(G), N(G)-dimethylarginine dimethylaminohydrolase 1, NG, NG-dimethylarginine dimethylaminohydrolase | |
| DDAH1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500-1:1000 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Signal Transduction | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 23576 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:SKRTNQRGAEILADTFKDYAVSTVPVADGLHLKSFCSMAGPNLIAIGSSESAQKALKIMQQMSDHRYDKLTVPDDIAANCIYLNIPNKGHVLLHRTPEEYPESAKVYEKLKDHMLIPVSMSELEKVDGLLT | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel