Läs mer
Dimethylarsinodithioic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethylarsinodithioic Acid Sodium Salt |
| CAS | 27318-74-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C2H6AsNaS2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Mercaptodimethylarsine Sulfide Sodium Salt, Sodium dimethyldithioarsinate |
| InChI formel | InChI=1S/C2H7AsS2.Na/c1-3(2,4)5;/h1-2H3,(H,4,5);/q;+1/p-1 |
| LEDER | S=[As](C)(S[Na])C |
| Molekylvikt (g/mol) | 192.11 |
| Formel vikt | 191.9025 |
| Visa mer |