Läs mer
Dimethylarsinothioic Acid Anhydrosulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethylarsinothioic Acid Anhydrosulfide |
| CAS | 203124-65-6 |
| Molekylformel | C4H12As2O2S |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H12As2O2S/c1-5(2,7)9-6(3,4)8/h1-4H3 |
| LEDER | C[As](=O)(C)S[As](=O)(C)C |
| IUPAC-namn | [dimethylarsorylsulfanyl(methyl)arsoryl]methane |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.05 |
| Formel vikt | 273.899 |