Läs mer
Dimethylarsinothioic Acid, TRC
Produktkod. 30180087
Change view
Kvantitet:
10 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180087 1 g
30180044 250 mg
30180045 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180087 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4713601G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 754217-65-7
Molekylformel C2H7AsOS
Molekylvikt (g/mol) 154.06
Synonym Dimethylarsinothioic O-Acid;
IUPAC-namn dimethylarsinothioic S-acid
LEDER O=[As](S)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylarsinothioic Acid
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C2H7AsOS/c1-3(2,4)5/h1-2H3,(H,4,5)
Formel vikt 153.94