Läs mer
Dimethylbenzyl-(3-sulfopropyl)ammonium, Inner Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethylbenzyl-(3-sulfopropyl)ammonium, Inner Salt |
| CAS | 81239-45-4 |
| Molekylformel | C12 H19 N O3 S |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO3S/c1-13(2,9-6-10-17(14,15)16)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8H,6,9-11H2,1-2H3 |
| LEDER | C[N+](C)(CCCS(=O)(=O)[O-])Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-[benzyl(dimethyl)azaniumyl]propane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 257.35 |
| Formel vikt | 257.1086 |