Läs mer
Dimetylkarbamoylklorid, TRC
Produktkod. 30383178
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30383178 5 g
30381318 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30383178 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4712955G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-44-7
Molekylformel C3 H6 Cl N O
Molekylvikt (g/mol) 107.54
Synonym (Dimethylamino)carbonyl Chloride, (N,N-Dimethylamino)carbonyl Chloride, 1-Chloro-N,N-dimethylformamide, Dimethylcarbamic Acid Chloride, Dimethylcarbamoyl Chloride, Dimethylcarbamyl Chloride, Dimethylchloroformamide, N,N-Dimethylcarbamic Acid Chloride, N,N-Dimethylcarbamic Chloride, N,N-Dimethylcarbamidoyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamoyl Chloride, N,N-Dimethylcarbamyl Chloride, N,N-Dimethylchloroformamide, NSC 122671, Dimethylcarbamoyl Chloride
IUPAC-namn N,N-dimetylkarbamoylklorid
LEDER CN(C)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylcarbamoyl Chloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H6ClNO/c1-5(2)3(4)6/h1-2H3
Formel vikt 107.0138