Läs mer
Dimetylkarbamylklorid, 96 %
Produktkod. 11312146
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312146 100 g 100g
11302146 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312146 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03415.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 79-44-7 | C3H6ClNO | 107,537 g/mol
Dimetylkarbamylklorid används för att tillverka färgämnen och läkemedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dimetylkarbamylklorid används för att tillverka färgämnen och läkemedel.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar Särskilda
försiktighetsåtgärder vid hantering krävs. Se MSDS före köp. Säkerhetsdatablad finns tillgängligt online på www.alfa.com
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79-44-7
Molekylformel C3H6ClNO
Molekylvikt (g/mol) 107.537
MDL-nummer MFCD00000635
InChI-nyckel YIIMEMSDCNDGTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethylcarbamoyl chloride, dimethylcarbamyl chloride, dimethylcarbamic chloride, dimethylcarbamoylchloride, carbamic chloride, dimethyl, dimethylcarbamic acid chloride, dimethyl carbamoyl chloride, n,n-dimethylcarbamyl chloride, carbamoyl chloride, dimethyl, dimethylcarbamidoyl chloride
PubChem CID 6598
ChEBI CHEBI:82280
IUPAC-namn N,N-dimetylkarbamoylklorid
LEDER CN(C)C(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylcarbamyl chloride
Smältpunkt -33 °C
Kokpunkt 167 °C till 168 °C
Linjär formel (CH3)2NCOCl
Brytningsindex 1.453
UN-nummer UN2262
Beilstein 878197
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Densitet 1.171
Kvantitet 100 g
Flampunkt 68 °C (154 °F)
Odör Obehagligt
Formel vikt 107.54
Känslighet Känslig för fukt
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.