missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dimethylcurcumin, MedChemExpress
Beskrivning
Dimethylcurcumin (ASC-J9) is an androgen receptor degradation enhancer that effectively suppresses castration resistant prostate cancer cell proliferation and invasion.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethylcurcumin |
| CAS | 52328-98-0 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H24O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | ASC-J9 GO-Y025 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 50 mg/mL (126.13 mM) |
| LEDER | O=C(/C=C(O)/C=C/C1=CC=C(OC)C(OC)=C1)/C=C/C2=CC=C(OC)C(OC)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.43 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?