Läs mer
Dimetylcyanamid, TRC
Produktkod. 30378104
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30378104 5 g
1 options
Produktkod. 30378104 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4715055G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethylcyanamide
CAS 1467-79-4
Molekylformel C3H6N2
Kvantitet 5 g
Synonym Cyanodimethylamine, Dimethylaminocarbonitrile, N,N-Dimethylcyanamide, N,N-Dimethylcyanoamine, N-Cyano-N-methylmethanamine, N-Cyanodimethylamine, NSC 7765
InChI formel InChI=1S/C3H6N2/c1-5(2)3-4/h1-2H3
LEDER CN(C)C#N
IUPAC-namn Dimetylcyanamid
Molekylvikt (g/mol) 70.09
Formel vikt 70.0531