missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Dimethyldimyristylammonium Bromide, TRC

Produktkod. 30376895
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30376895 250 mg
30388518 500 mg
30385739 2.5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30376895 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD481283250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 68105-02-2
Molekylformel C30H64BrN
Molekylvikt (g/mol) 518.74
Synonym 1-Tetradecanaminium, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-, bromide (9CI), Di-n-tetradecyldimethylammonium bromide, Dimethyldimyristylammonium bromide, Dimethylditetradecylammonium bromide, Dimyristyldimethylammonium bromide, Ditetradecyldimethylammonium bromide, Dimethylditetradecylammonium Bromide, N,N-dimethyl-N-tetradecyl-1-Tetradecanaminium bromide, Di-n-tetradecyldimethylammonium bromide, Dimethylditetradecylammonium bromide, Dimyristyldimethylammonium bromide, Ditetradecyldimethylammonium bromide
IUPAC-namn dimethyl-di(tetradecyl)azanium;bromide
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCC

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Dimethyldimyristylammonium Bromide
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C30H64N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(3,4)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-30H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 517.4222
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.