missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Dimethyldimyristylammonium Bromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Dimethyldimyristylammonium Bromide |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H64N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31(3,4)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-30H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 517.4222 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?