Läs mer
Dimetyldioktadecyl ammoniumbromid, 100 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11496712 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496712 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11496712 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215093905
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    798.00 SEK
    759.49 SEK / 5g
    Save 38.51 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
Rapporteras vara högaktivt medel för förstärkning av immunsvaret. Fungerar som ett substrat för Freunds adjuvans. Löslig i varm metanol
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyldioctadecyl Ammonium Bromide
CAS 3700-67-2
Färg Vitt
Molekylformel C38H80BrN
MDL-nummer MFCD00041975
Kvantitet 5 g
Synonym dimethyldioctadecylammonium bromide, n,n-dimethyl-n-octadecyloctadecan-1-aminium bromide, dimethyldistearylammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide, unii-z5t47r065a, dsab, distearyldimethylammonium bromide, dimethyldioctadecylazanium bromide, distearyl dimethyl ammonium bromide, 1-octadecanaminium, n,n-dimethyl-n-octadecyl-, bromide 1:1
InChI-nyckel PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC.[Br-]
IUPAC-namn dimetyl(dioktadecyl)azanium;bromid
Molekylvikt (g/mol) 630.969
PubChem CID 77293
Formel vikt 630.96
Fysisk form Pulver