Läs mer
Dimetyldifenyltin
Produktkod. p-7050874
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11364557 1 g 1g
11374557 5 g 5g
11384557 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11364557 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039617.03
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 1080-43-9 | C14H16Sn | 302,992 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1080-43-9
Molekylformel C14H16Sn
Molekylvikt (g/mol) 302.992
MDL-nummer MFCD00058812
InChI-nyckel INCQQSKGFIBXAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dimethyldiphenyltin, acmc-1bqk3, stannane, dimethyldiphenyl
PubChem CID 11130460
IUPAC-namn dimetyl(difenyl)stannan
LEDER C[Sn](C)(C1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyldiphenyltin
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2788
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 302.97
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.