Läs mer
Dimetyldistearylammoniumbromid, TRC
Produktkod. 30381125
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30381125 250 mg
1 options
Produktkod. 30381125 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD481195250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Dimethyldistearylammonium Bromide
CAS 3700-67-2
Molekylformel C38H80BrN
Kvantitet 250 mg
Synonym 1-Octadecanaminium, N,N-dimethyl-N-octadecyl-, bromide (9CI), Ammonium, dimethyldioctadecyl-, bromide (8CI), Dimethyldioctadecylammonium bromide (6CI,7CI), Bis(octadecyl)dimethylammonium bromide, DDAB, DODA(Br), DODAB, DSDMAB, Di-n-octadecyldimethylammonium bromide, Dimethyldioctadecylammomium bromide, Dioctadecanyldimethylammonium bromide, Dioctadecyldimethylammonium bromide, Distearyldimethylammonium bromide, GERBU Adjuvant 10, GERBU Adjuvant 100, N,N-Distearyl-N,N-dimethylammonium bromide, VSA 3
InChI formel InChI=1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
LEDER [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
Molekylvikt (g/mol) 630.95
Formel vikt 629.5474